Fenantreno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8782-100G OR8782-500G
APOSOR8782-100GEA 102 EUR
APOSOR8782-100G APOSOR8782-500G
Fenantreno 97%
Fenantreno
Formula: C₁₄H₁₀
Pto. Ebullición: 336…340 °C
Pto. de fusión: 95…101 °C
Densidad: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001168
Núm. CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III