Butirato de sodio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
OR8783-100G OR8783-1KG OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8783-100G APOSOR8783-1KG APOSOR8783-500G
Butirato de sodio
Butirato de sodio
Formula: C₄H₇NaO₂
MW: 110,09 g/mol
Pto. de fusión: 250…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002816
Núm. CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6