ω-Bromo-3-metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-metoxiacetofenona, 2-Bromo-1-(3-metoxifenil)etan-1-ona, Bromometil-m-metoxifenilcetona, 2-Bromo-3'-metoxiacetofenona
OR8784-25G OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA 119 EUR
APOSOR8784-25G APOSOR8784-5G
ω-Bromo-3-metoxiacetofenona 98%
ω-Bromo-3-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Pto. Ebullición: 285
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000199
Núm. CAS: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8 II