3'-Cloropropiofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Cloropropiofenona
OR8786-100G OR8786-25G OR8786-500G
APOSOR8786-100GEA 39.4 EUR
APOSOR8786-100G APOSOR8786-25G APOSOR8786-500G
3'-Cloropropiofenona
3'-Cloropropiofenona
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 123…124 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 45…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009925
Núm. CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3