β-Cloropropiofenona 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cloropropiofenona
OR8787-100G OR8787-1KG OR8787-250G OR8787-500G
APOSOR8787-100GEA 26.1 EUR
APOSOR8787-100G APOSOR8787-1KG APOSOR8787-250G APOSOR8787-500G
β-Cloropropiofenona 90%
β-Cloropropiofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 113…115 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000990
Núm. CAS: 936-59-4
EINECS: 213-317-6