1,2-Diclorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Diclorobenceno
OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Diclorobenceno
1,2-Diclorobenceno
Formula: C₆H₄Cl₂
Pto. Ebullición: 178…180 °C
Pto. de fusión: –18…–17 °C
Densidad: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000535
Núm. CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III