Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
OR8795-500G
APOSOR8795-500GEA 186 EUR
APOSOR8795-500G
Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,18 g/mol
Pto. Ebullición: 85…90 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190578
Núm. CAS: 2971-79-1