Ácido 3-bromo-2-oxopropionico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8799-10G OR8799-50G
APOSOR8799-10GEA 143 EUR
APOSOR8799-10G APOSOR8799-50G
Ácido 3-bromo-2-oxopropionico
Ácido 3-bromo-2-oxopropionico
Formula: BrH₂CC(O)COOH
Pto. de fusión: 75…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002587
Núm. CAS: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II