Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
OR8800T-25G OR8800T-5G
APOSOR8800T-25GEA 156 EUR
APOSOR8800T-25G APOSOR8800T-5G
Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosilo
Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosilo
Formula: C₁₄H₁₉BrO₉
Pto. de fusión: 89…90 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063254
Núm. CAS: 572-09-8
EINECS: 209-339-0