Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 39.3 EUR
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086880
Núm. CAS: 65214-82-6