4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Cloro-2-hidroxifenil)etan-1-ona
OR8803-10G OR8803-50G
APOSOR8803-10GEA 129 EUR
APOSOR8803-10G APOSOR8803-50G
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Pto. Ebullición: 247 °C
Pto. de fusión: 27…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238557
Núm. CAS: 6921-66-0