4-(Dietilamino)benzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 58.2 EUR
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Dietilamino)benzaldehído
4-(Dietilamino)benzaldehído
Formula: C₁₁H₁₅NO
Pto. Ebullición: 174 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003382
Núm. CAS: 120-21-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III