4-Hidroxi-3,5-diiodobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8809-25G OR8809-5G
APOSOR8809-25GEA 63.8 EUR
APOSOR8809-25G APOSOR8809-5G
4-Hidroxi-3,5-diiodobenzaldehído
4-Hidroxi-3,5-diiodobenzaldehído
Formula: C₇H₄I₂O₂
Pto. de fusión: 202…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014670
Núm. CAS: 1948-40-9