3,5-Diiodosalicilaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8810-100G OR8810-25G
APOSOR8810-100GEA 0 EUR
APOSOR8810-100G APOSOR8810-25G
3,5-Diiodosalicilaldehído 98%
3,5-Diiodosalicilaldehído
Formula: C₇H₄I₂O₂
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003321
Núm. CAS: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2