2',6'-Dimetoxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2,6-Dimetoxifenil)etan-1-ona
OR8811-25G OR8811-5G
APOSOR8811-25GEA 201 EUR
APOSOR8811-25G APOSOR8811-5G
2',6'-Dimetoxiacetofenona
2',6'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008729
Núm. CAS: 2040-04-2