3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
OR8813-25G OR8813-5G OR8813-1G
APOSOR8813-25GEA 163 EUR
APOSOR8813-25G APOSOR8813-5G APOSOR8813-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016684
Núm. CAS: 5396-18-9