2-Hidroxi-1-naftaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
OR8817-500G
APOSOR8817-500GEA 172 EUR
APOSOR8817-500G
2-Hidroxi-1-naftaldehído
2-Hidroxi-1-naftaldehído
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Pto. Ebullición: 191…193 °C/27mmHg
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004005
Núm. CAS: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III