2-Fenilbencilamina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR8818-1G OR8818-5G
APOSOR8818-1GEA 58.4 EUR
APOSOR8818-1G APOSOR8818-5G
2-Fenilbencilamina
2-Fenilbencilamina
Formula: C₁₃H₁₃N
Pto. Ebullición: 106 °C/1mmHg
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270123
Núm. CAS: 1924-77-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR