Imidazol-2-tiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Imidazol-2-tiol
OR8823-1G OR8823-5G OR8823-10G
APOSOR8823-1GEA 26.1 EUR
APOSOR8823-1G APOSOR8823-5G APOSOR8823-10G
Imidazol-2-tiol 97%
Imidazol-2-tiol
Formula: C₃H₄N₂S
Pto. de fusión: 228…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005188
Núm. CAS: 872-35-5
EINECS: 212-823-4