(±)-2-Bromobutirato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR8824-1KG
OR8824-25G
OR8824-500G
APOSOR8824-1KGEA
259
EUR
APOSOR8824-1KG
APOSOR8824-25G
APOSOR8824-500G
(±)-2-Bromobutirato de metilo
(±)-2-Bromobutirato de metilo
Formula:
C₅H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 137…138 °C Densidad: 1,573 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009666 Núm. CAS: 3196-15-4 EINECS: 221-699-0 UN: 3265 ADR: 8,III |