2-Cloro-6-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloro-6-picolina
OR8825-100G
OR8825-25G
OR8825-5G
APOSOR8825-100GEA
84.1
EUR
APOSOR8825-100G
APOSOR8825-25G
APOSOR8825-5G
2-Cloro-6-metilpiridina
2-Cloro-6-metilpiridina
Formula:
C₆H₆ClN MW: 127.57 g/mol Pto. Ebullición: 64…68 °C/10mmHg Densidad: 1.167 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006245 Núm. CAS: 18368-63-3 EINECS: 242-241-6 |