4-Clorofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8830-100G OR8830-500G
APOSOR8830-100GEA 87.3 EUR
APOSOR8830-100G APOSOR8830-500G
4-Clorofenol 99%
4-Clorofenol
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: 217…220 °C
Pto. de fusión: 39…45 °C
Densidad: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002318
Núm. CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III