3,4-Dicloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dicloropiridina
3,4-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
Pto. de fusión: 22…23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861989
Núm. CAS: 55934-00-4