2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8834-25G OR8834-5G OR8834-100G
APOSOR8834-25GEA 66.7 EUR
APOSOR8834-25G APOSOR8834-5G APOSOR8834-100G
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formula: C₇H₉NO₃S
Pto. de fusión: 295…299 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006452
Núm. CAS: 53054-76-5
EINECS: 258-331-3
UN: 2585
ADR: 8,III