Methyl phenoxyacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Phenoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-phenoxyacetate
OR8842-500G
APOSOR8842-500GEA
127
EUR
APOSOR8842-500G
Methyl phenoxyacetate 98%
Methyl phenoxyacetate
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010227 Núm. CAS: 2065-23-8 |