3-Clorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
OR8843-100G OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA 88.6 EUR
APOSOR8843-100G APOSOR8843-500G
3-Clorobenzoato de metilo
3-Clorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 99…101 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 20…22 °C
Densidad: 1,227 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000592
Núm. CAS: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1