3-Cloro-3-oxopropionato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
OR8845-100G OR8845-25G OR8845-250G
APOSOR8845-100GEA 119 EUR
APOSOR8845-100G APOSOR8845-25G APOSOR8845-250G
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo 97%
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo
Formula: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Pto. Ebullición: 57…59 °C/12mmHg
Densidad: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013657
Núm. CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II