2-Bromo-3-cloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8849-5G OR8849-25G OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8849-5G APOSOR8849-25G APOSOR8849-100G
2-Bromo-3-cloropiridina
2-Bromo-3-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Pto. de fusión: 58…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039344
Núm. CAS: 96424-68-9