5-(Hidroximetil)-2-furaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Hidroximetil)furfural
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 219 EUR
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 114…116 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 1,243 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003234
Núm. CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9