Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8856-1G OR8856-5G
APOSOR8856-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8856-1G APOSOR8856-5G
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Coumarin-6-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆O₃
Pto. de fusión: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941322
Núm. CAS: 51690-26-7