5-Bromopyrimidin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8863-100G
OR8863-25G
OR8863-5G
APOSOR8863-100GEA
342
EUR
APOSOR8863-100G
APOSOR8863-25G
APOSOR8863-5G
5-Bromopyrimidin-2-ol
5-Bromopyrimidin-2-ol
Formula:
C₄H₃BrN₂O Pto. de fusión: 230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233952 Núm. CAS: 214290-49-0 |