Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
OR8867-5G
APOSOR8867-5GEA 75.4 EUR
APOSOR8867-5G
Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico 98%
Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01630856
Núm. CAS: 212779-19-6