Ácido 2-cloro-3-tiofenborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8869-1G OR8869-5G
APOSOR8869-1GEA 62.5 EUR
APOSOR8869-1G APOSOR8869-5G
Ácido 2-cloro-3-tiofenborónico
Ácido 2-cloro-3-tiofenborónico
Formula: C₄H₄BClO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05662391
Núm. CAS: 177734-82-6