2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
OR8870-25G OR8870-5G OR8870-100G
APOSOR8870-25GEA 88.6 EUR
APOSOR8870-25G APOSOR8870-5G APOSOR8870-100G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
MW: 152,95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411572
Núm. CAS: 163105-90-6