Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(3,5-dimetoxifenil)borano
OR8871-1G OR8871-25G OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8871-1G APOSOR8871-25G APOSOR8871-5G
Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico
Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98 g/mol
Pto. Ebullición: 371…372 °C
Pto. de fusión: 202…207 °C
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095127
Núm. CAS: 192182-54-0