4-Iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-4-methylbenzene
OR8875-100G OR8875-25G OR8875-500G
APOSOR8875-100GEA 43.5 EUR
APOSOR8875-100G APOSOR8875-25G APOSOR8875-500G
4-Iodotolueno 98%
4-Iodotolueno
Formula: C₇H₇I
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001059
Núm. CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7