Ácido 4-nitroantranilico 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
OR8876-100G OR8876-25G OR8876-500G
APOSOR8876-100GEA 55.1 EUR
APOSOR8876-100G APOSOR8876-25G APOSOR8876-500G
Ácido 4-nitroantranilico 98+%
Ácido 4-nitroantranilico
Formula: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Pto. de fusión: 257 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007262
Núm. CAS: 619-17-0
EINECS: 210-583-5