Ácido 3-bromo-2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 3-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
OR8877-1G OR8877-5G OR8877-25G OR8877-100G
APOSOR8877-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8877-1G APOSOR8877-5G APOSOR8877-25G APOSOR8877-100G
Ácido 3-bromo-2-piridincarboxílico
Ácido 3-bromo-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 141…144 °C
Densidad: 1,813 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320380
Núm. CAS: 30683-23-9