3-Amino-2-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metil-3-piridilamina, 3-Amino-2-picolina
OR8878-25G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 114 EUR
APOSOR8878-25G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-metilpiridina 98%
3-Amino-2-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Pto. de fusión: 114…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788195
Núm. CAS: 3430-10-2