2-Amino-3-methoxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8879-1G OR8879-5G
APOSOR8879-1GEA 89.9 EUR
APOSOR8879-1G APOSOR8879-5G
2-Amino-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374874
Núm. CAS: 10201-71-5