2-Bromo-4-formilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR8883-25G OR8883-5G OR8883-100MG
APOSOR8883-25GEA 168 EUR
APOSOR8883-25G APOSOR8883-5G APOSOR8883-100MG
2-Bromo-4-formilpiridina 97%
2-Bromo-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Pto. de fusión: 52…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039311
Núm. CAS: 118289-17-1