3-Bromo-4-cloroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
OR8887-25G
OR8887-5G
OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA
88.7
EUR
APOSOR8887-25G
APOSOR8887-5G
APOSOR8887-100G
3-Bromo-4-cloroanísol
3-Bromo-4-cloroanísol
Formula:
C₇H₆BrClO MW: 221.48 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070739 Núm. CAS: 2732-80-1 |