1-n-Propyl-4-piperidone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8890-100G OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA 0 EUR
APOSOR8890-100G APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Formula: C₈H₁₅NO
Pto. Ebullición: 56 °C/1mmHg
Densidad: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010433
Núm. CAS: 23133-37-1