4-Amino-3-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-3-picolina, 3-Metil-4-piridilamina
OR8895-1G
OR8895-25G
OR8895-5G
OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA
22
EUR
APOSOR8895-1G
APOSOR8895-25G
APOSOR8895-5G
APOSOR8895-100G
4-Amino-3-metilpiridina
4-Amino-3-metilpiridina
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. de fusión: 106…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01704431 Núm. CAS: 1990-90-5 EINECS: 217-872-5 |