2,6-Lutidine-N-oxide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
OR8899-250G
APOSOR8899-250GEA 698 EUR
APOSOR8899-250G
2,6-Lutidine-N-oxide
2,6-Lutidine-N-oxide
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Pto. Ebullición: 108…111 °C/10mmHg
Densidad: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039715
Núm. CAS: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1