Metoxihidroquinona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxyhydroquinone
OR8900-1G OR8900-5G OR8900-10G
APOSOR8900-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8900-1G APOSOR8900-5G APOSOR8900-10G
Metoxihidroquinona
Metoxihidroquinona
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013971
Núm. CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1