4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1625 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 19…20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00025578
Núm. CAS: 10406-25-4