5-Bromoisoquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8906-25G OR8906-100G
APOSOR8906-25GEA 69.6 EUR
APOSOR8906-25G APOSOR8906-100G
5-Bromoisoquinolina 98%
5-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. Ebullición: 95…97 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646405
Núm. CAS: 34784-04-8