5-Bromo-2-metoxifenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 156 EUR
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-metoxifenol
5-Bromo-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203,0300 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673137
Núm. CAS: 37942-01-1