Disulfuro de di-terc-butilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Di-terc-butilo disulfuro
OR8920-100ML OR8920-500ML
APOSOR8920-100MLEA 125 EUR
APOSOR8920-100ML APOSOR8920-500ML
Disulfuro de di-terc-butilo
Disulfuro de di-terc-butilo
Formula: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Pto. Ebullición: 198
Pto. de fusión: -5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008838
Núm. CAS: 110-06-5